製品CLS2975243は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
borosilicate glass
rectangular
包装
pack of 100 ea
case of 1000 ea
メーカー/製品名
Corning 2975-243
W × L
24 mm × 30 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
- Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)