スキップする
C8181
カバーガラス
size 24 mm × 50 mm
別名:
Glass cover slips, Microscope cover slips
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 pkg
カートの在庫状況を確認する
¥4,390
1 case
カートの在庫状況を確認する
¥33,200
この商品について
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122600
Packaging:
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce
¥4,390
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce
size
24 mm × 50 mm
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C7931C9056
カバーガラス size 24 mm × 50 mm
C8181
カバーガラス
カバーガラス size 24 mm × 40 mm
C7931
カバーガラス
description
size 24 mm × 50 mm
description
size 24 mm × 40 mm
description
size 24 mm × 60 mm
packaging
case of 10 1-oz pkgs, pkg of ~65 per ounce
packaging
pkg of ~83 per ounce, case of 10 1-oz pkgs
packaging
pkg of ~54 per ounce, case of 10 1-oz pkgs
size
24 mm × 50 mm
size
24 mm × 40 mm
size
24 mm × 60 mm
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
description
No. 1 thickness (0.13-0.16 mm)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under カバーガラス
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)