Merck
L3625
Sigma-Aldrich
α-ラクトース 一水和物
≥99% total lactose basis (GC)
別名:
β-D-Gal-(1→4)-α-D-Glc, 4-O-β-D-ガラクトピラノシル-α-D-グルコース, 乳糖
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥10,100
5 KG
¥15,300
¥10,100
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥10,100
5 KG
¥15,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · H2O
CAS番号:
分子量:
360.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥10,100
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine milk
アッセイ
≥99% total lactose basis (GC)
フォーム
powder
不純物
≤0.05% Glucose
≤4% β-lactose
white to off-white
mp
219  °C ((426 °F ))
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
保管温度
room temp
SMILES記法
[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1
InChI Key
WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ラクトース結晶化の主要な特性である結晶サイズは、微細構造、表面化学、および粉ミルクの再構成に影響を及ぼす:この研究では、α-ラクトース一水和物を標準として使用し、結晶サイズが粉ミルクの物理的特性に及ぼす影響を検討しました。これは、乳製品業界における製造プロセスの最適化に不可欠なものです(Qi X et al., 2024)。
  • テルブタリン硫酸塩とα-ラクトース一水和物のドライパウダー吸入用ブレンドにおける粒子間凝集および粒子間付着相互作用の強度の予測:この研究では、吸入治療薬の性能の向上を目的とした粒子間相互作用の最適化において、硫酸テルブタリンとともに添加剤として使用されるα-ラクトース一水和物の重要な役割を調査しています(Ma CY et al., 2023)。
  • ローラー圧縮顆粒から調製した錠剤検査のためのテラヘルツ時間領域分光法: この研究では、医薬品錠剤の特性を検証するためにα-ラクトース一水和物を使用し、ドラッグデリバリーシステムに影響を与える材料特性に関する洞察を提供しています(Anuschek M et al., 2023)。
生物化学的/生理学的作用
アルファラクトースは乳に含まれる第一の糖分であり、新生哺乳類が母乳から得る主なエネルギー源です。これは、新生児に発現する酵素である小腸ラクターゼ(EC 3.2.1.108)で消化されます。この酵素の活性は、大人の哺乳動物のラクトース不耐性を導く場合があるその後の離乳を妨げます。
ラクトースは、1つのガラクトースと1つのグルコース分子の凝縮によって形成されるジサッカライドです。ラクトースはほとんどの種の乳に含まれる主要な糖類であり、代表的な含有率は2~8%です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L3625-500G:
L3625-100G:
L3625-1KG:
L3625-BULK:
L3625-5KG:
L3625-5G:
L3625-5G-KC:
L3625-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gwenola Le Dréan et al.
Nutrients, 11(9) (2019-08-24)
Oligosaccharides (OS) are commonly added to infant formulas, however, their physiological impact, particularly on adult health programming, is poorly described. In adult animals, OS modify microbiota and stimulate colonic fermentation and enteroendocrine cell (EEC) activity. Since neonatal changes in microbiota
Helena Montanuy et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(12), 3044-3057 (2020-02-02)
Fanconi anemia rare disease is characterized by bone marrow failure and a high predisposition to solid tumors, especially head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). Patients with Fanconi anemia with HNSCC are not eligible for conventional therapies due to high
Johannes Gursch et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(10), 3481-3489 (2015-07-07)
Over the last years, continuous manufacturing has created significant interest in the pharmaceutical industry. Continuous filtration at low flow rates and high solid loadings poses, however, a significant challenge. A commercially available, continuously operating, dynamic cross-flow filtration device (CFF) is
Sha Liu et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 96, 132-142 (2015-07-30)
Co-administration of an inhaled corticosteroid and long acting beta agonist for chronic obstructive pulmonary disease has reduced mortality compared to either drug alone. This combination reduces exacerbations, hospitalization, emergency department visits and health care costs. A novel fixed-dose combination of
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf