スキップする
S1764
補体血清 ヒト
lyophilized powder
別名:
ヒト血清補体
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥20,700
5 x 1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥70,300
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Biological source:
human
Origin:
USA origin
Form:
lyophilized powder
Shipped in:
dry ice
¥20,700
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
Quality Segment
form
lyophilized powder
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
virus, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
補体血清は、プールヒト血清から調製され、ラベルに表示されている血清量から凍結乾燥されています。
Application
補体血清ヒトは、次の用途で使用されています:
  • C5a放出を定量するためのDLD-1細胞またはSW-620細胞の培養
  • C3dを分析するためのマルチプレックスビーズ抗体結合アッセイ
  • 補体依存性細胞傷害性アッセイ
補体血清ヒトは、次の用途で使用されています:
  • C5a放出を定量するためのDLD-1細胞またはSW-620細胞の培養[1]
  • C3dを分析するためのマルチプレックスビーズ抗体結合アッセイ[2]
  • 補体依存性細胞傷害アッセイ[3]
補充血清の活性は in vitroにおける溶血アッセイにより同定することが可能です。 [4]
Physical form
表示量の血清の凍結乾燥品
Analysis Note
Hemolytic titer(CH50 unit/ml)は、Kabat and Mayerの方法を用いて測定しています。実際のtiterはラベルに表示されています。
Disclaimer
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
S3269P2918S7764
ヒト血清 from platelet poor human plasma, sterile-filtered, (mycoplasma tested, virus tested)
Sigma-Aldrich
P2918
ヒト血清
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
biological source
rabbit
origin
USA origin
origin
-
origin
USA origin
origin
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
impurities
virus, tested
impurities
-
impurities
(mycoplasma tested, virus tested), ≤10 EU/mL endotoxin
impurities
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
S1764-VAR: + S1764-5X1ML: + R9130-1MG-PW: + S1764-1ML-PW: + S1764-BULK: + S1764-PH: + S1764-1ML: + S1764PROC:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hello. This product is a pool of how many donnors ? Thanks for your help
    1 回答
    1. The donor pool size varies from lot to lot. Historical data indicates that the raw material is typically derived from a pool of 12 - 15 donors.