Merck
C6456
Sigma-Aldrich
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N4-(maleimidoethyl)piperazide chloride
≥80% purity (HPLC), solid
別名:
NIR-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C36H45N6O4Cl
CAS番号:
分子量:
661.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N4-(maleimidoethyl)piperazide chloride, ≥80% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥80% (HPLC)
フォーム
solid
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)N4CCN(CC4)CCN5C(=O)C=CC5=O
InChI
1S/C36H45N6O4.ClH/c1-4-39(5-2)27-11-13-29-31(26-37)30-14-12-28(25-33(30)46-32(29)24-27)40(6-3)17-9-7-8-10-34(43)41-21-18-38(19-22-41)20-23-42-35(44)15-16-36(42)45;/h11-16,24-25H,4-10,17-23H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SWBDBUAWUNWTAS-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Fluorescent protein label.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C6456-1MG:
C6456-VAR:
C6456-1MG-PW:
C6456-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)