Merck
C5787
Sigma-Aldrich
コリン p-トルエンスルホン酸塩
~99%
別名:
(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H14NO · C7H7O3S
CAS番号:
分子量:
275.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
詳細
cationic
アッセイ
~99%
SMILES記法
C[N+](C)(C)CCO.Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H14NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-6(2,3)4-5-7/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);7H,4-5H2,1-3H3/q;+1/p-1
InChI Key
DVGVMQVOCJNXNJ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
有機溶媒と用います。
生物化学的/生理学的作用
アシル基のアクセプタ-
基質
コリンアセチルトランスフェラ-ゼの基質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C5787-VAR:
C5787-BULK:
C5787-5G:
C5787-25G:
C5787-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brockerhoff, H. and Ayengar, N.K.N.,
Lipids, 14, 88-88 (1979)