Merck
C5580
Sigma-Aldrich
CABS
≥98%
別名:
4-(シクロヘキシルアミノ)-1-ブタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H21NO3S
CAS番号:
分子量:
235.34
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
pH
10.0-11.4
有効pH範囲
10.0-11.4
pKa (25 °C)
10.7
pKa 
10.7
溶解性
water: 0.176 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
O=S(CCCCNC1CCCCC1)(O)=O
InChI
1S/C10H21NO3S/c12-15(13,14)9-5-4-8-11-10-6-2-1-3-7-10/h10-11H,1-9H2,(H,12,13,14)
InChI Key
XNPKNHHFCKSMRV-UHFFFAOYSA-N
関連事項
pKa値が高く、生体系で同様に使えるCHES及びCAPSの同族体です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C5580-BULK:
C5580-100G:
C5580-VAR:
C5580-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
T Thiel et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers