製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99.0% (titration)
フォーム
powder
不純物
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
pH
3.0-5.0 (0.5 M in H2O)
有効pH範囲
8.6-10.0
pKa (25 °C)
9.3
溶解性
H2O: 0.5 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.05 at 280 in H2O at 0.5 M
≤0.08 at 260 in H2O at 0.5 M
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OS(=O)(=O)CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17NO3S/c10-13(11,12)7-6-9-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2,(H,10,11,12)
InChI Key
MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- for pH adjustments and as a assay buffer in catechol oxidase activity measurements(32)
- as a buffer in electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy and kinetic measurements(33)
- as a buffer for soil solution equivalent (SSE) yeast dextrose medium for screening pH optima for growth of Aridibacter nitratireducens A24_SHP-5_238T(34)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C8210-BULK:
C8210-VAR:
C8210-100G:
C8210-BULK-PC:
C8210-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)