製品名
6-Carboxyfluorescein diacetate, ≥95% (HPLC)
品質水準
100
200
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to yellow
溶解性
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-18-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-19(22)25(18)20-9-14(23(28)29)3-6-17(20)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
InChI Key
QMOGCCYGOPYYNT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C5041-100MG:
C5041-VAR:
C5041-10UG-PW:
C5041-10UG:
C5041-BULK:
C5041-100MG-PW:
C5041-25MG-PW:
C5041-25MG:
C5041-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.