製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
mp
275 °C (dec.) (lit.)
蛍光検出
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI Key
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 吸収最大波長が2つあります(465および490 nm)。
- また、515 nm(極大)での蛍光発光は、生理的範囲のpH(6~7.4)に応じて増加します。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21877-VAR-F:
21877-1G-F:
21877-BULK-F:
21877-5G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.