Merck
21884
Sigma-Aldrich
5(6)-カルボキシ-2′,7′-ジクロロフルオレセインジアセタート
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPCE)
別名:
5&6DH-DA, CDFDA, カルボキシ-DCFDA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥62,500
¥62,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥62,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H14Cl2O9
CAS番号:
分子量:
529.28
Beilstein:
7505106
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥62,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥85% (HPCE)
mp
210 °C (dec.) (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 470 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5cc(ccc45)C(O)=O)c2cc1Cl.CC(=O)Oc6cc7Oc8cc(OC(C)=O)c(Cl)cc8C9(OC(=O)c%10ccc(cc9%10)C(O)=O)c7cc6Cl
InChI
1S/2C25H14Cl2O9/c1-10(28)33-21-8-19-15(6-17(21)26)25(14-4-3-12(23(30)31)5-13(14)24(32)36-25)16-7-18(27)22(34-11(2)29)9-20(16)35-19;1-10(28)33-21-8-19-15(6-17(21)26)25(14-5-12(23(30)31)3-4-13(14)24(32)36-25)16-7-18(27)22(34-11(2)29)9-20(16)35-19/h2*3-9H,1-2H3,(H,30,31)
InChI Key
LZMPJBOMBCYYMP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
5(6)-カルボキシ-2′,7′-ジクロロフルオレセインジアセテート(CDFDA)は、オキシダント検出用蛍光プローブです。[1] プロ基質として細胞に添加される細胞内プローブで、エステラーゼ酵素による加水分解でCDF と呼ばれる蛍光産物を生じます。[2]
アプリケーション
5(6)-カルボキシ-2′,7′-ジクロロフルオレセインジアセテート(カルボキシ-DCFDA)は、細胞内の活性酸素種(ROS)を検出する細胞透過性プローブとして使用されます。 [3] 陰イオン性蛍光色素である5(6)-カルボキシ-2′,7′-ジクロロフルオレセインジアセテートは、標的細胞による多剤耐性(MDR)の研究に適しています。[4]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
アナリシスノート
励起波長最大:504 nm(文献値)
その他情報
細胞内pHに対する蛍光感度が低い細胞内エステラ-ゼ基質[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
21884-VAR:
21884-500MG:
21884-100MG:
21884-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tassarut Chaisit et al.
European journal of pharmacology, 795, 50-57 (2016-12-06)
Rhinacanthin-C is a major bioactive naphthoquinone ester found in Rhinacanthus nasutus Kurz (Acanthaceae). This compound has potential therapeutic value as an anticancer and antiviral agent. In this study, we investigated an enhancement effect of rhinacanthin-C on doxorubicin cytotoxicity in human
Guillermo Nicolás Tocchetti et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 122, 205-213 (2018-07-10)
Multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2) plays a key role in hepatic and intestinal disposition of endo- and xenobiotics. Several therapeutic agents modulate MRP2 activity resulting in pharmacological interactions. Nomegestrol acetate (NMGA) is a progestogen increasingly used in contraceptive formulations. The
Surgical treatment of the symptomatic juvenile flexible flatfoot condition.
G L Dockery
Clinics in podiatric medicine and surgery, 4(1), 99-117 (1987-01-01)
C K Raymond et al.
The Journal of cell biology, 111(3), 877-892 (1990-09-01)
vps3 mutants of the yeast Saccharomyces cerevisiae are impaired in the sorting of newly synthesized soluble vacuolar proteins and in the acidification of the vacuole (Rothman, J. H., and T. H. Stevens. Cell. 47:1041-1051; Rothman, J. H., C. T. Yamashiro
Aileen I Pogue et al.
International journal of molecular sciences, 13(8), 9615-9626 (2012-09-06)
Evolution of reactive oxygen species (ROS), generated during the patho-physiological stress of nervous tissue, has been implicated in the etiology of several progressive human neurological disorders including Alzheimer's disease (AD) and amylotrophic lateral sclerosis (ALS). In this brief communication we
質問
  1. O produto 21884-100MG pode ser utilizado para medir ROS em leitores de microplacas de 96 poços?
    1 回答
    1. Based on the following study, which involved ROS analysis of cells seeded in 6-well plates, it may be possible to use 96-well plates: https://doi.org/10.1016/j.lfs.2018.08.056
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー