This product has not been tested on microalgae.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 kit | カートの在庫状況を確認する | ¥139,000 |
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352207
¥139,000
カートの在庫状況を確認する
usage
sufficient for 200 tests
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
flow cytometry: suitable
application(s)
cell analysis
detection
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
SIGMAのアネキシンV-Cy3キットは、アポトーシス細胞に結合したアネキシンVを蛍光顕微鏡で検出することができます。キットでは、アネキシンVの標識体として蛍光色素であるCy3.18を利用しています。Cy3.18は、顕微鏡下でFITC標識体よりも鮮やかな蛍光を発します。また、キットに用意された非蛍光性化合物の6-カルボキシフルオレセイン二酢酸(6-CFDA)は、細胞内に取り込まれると生細胞中のエステラーゼにより加水分解されて蛍光性の6-カルボキシフルオレセインとなることから、細胞生存の指標となります。これを組み合わせることにより、初期アポトーシス細胞(アネキシンV陽性, 6-CFDA陽性)、ネクローシス細胞(アネキシンV陽性, 6-CFDA陰性)、生細胞(アネキシンV陰性、6-CFDA陽性)を区別することも可能です。
Features and Benefits
TUNELのようなDNAベ-スの方法よりもプロセスの初期でアポト-シスを検出できます。
- 細胞を迅速にラベリング。細胞染色はわずか10分。
- 細胞の固定や処理の必要がなく、検出時間を短縮、細胞をさらに検討することも可能。
- ネクロ-シス細胞や生細胞とアポト-シス細胞を区別する二次染色用の色素として、6-カルボキシフルオレセイン二酢酸がキットに含まれます。
Legal Information
Cy3 is a trademark of Cytiva
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable | technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) cell analysis |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| usage sufficient for 200 tests | usage (20 tests) | usage 1 kit sufficient for 2,000 tests | usage 1 kit sufficient for 1,000 tests |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Annexin V Cy3.18 Conjugate from human placenta, buffered aqueous solution 10 μg
保管分類
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan