表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
化学式:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2Cl
CAS番号:
分子量:
158.07
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-666-4
Beilstein/REAXYS Number:
3563994
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
General description
Chlorocholine chloride/Chlormequat Chloride (CCC) is a plant growth regulator. It is an irritant and a skin absorbant.
Biochem/physiol Actions
クロルメコート(クロロコリン)クロリドは、合成植物生長調節因子であり、ジベレリン(GA)生合成を阻害します。ジベレリンの植物細胞の増殖および分化における機序や効果を検討するために用いられます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| product line BioReagent | product line - | product line TraceCERT® | product line PESTANAL® |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) agriculture |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
劇物
pdsc
第二種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
C4049-5G:4.548173191539E12 + C4049-25G:4.548173191522E12
jan