Merck
46046
Supelco
α-tert-ブチル-β-(4-クロロベンジル)-1H-1,2,4-トリアゾール-1-エタノール
PESTANAL®, analytical standard
別名:
パクロブトラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥23,100
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥23,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20ClN3O
分子量:
293.79
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥23,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
mixture of stereo isomers
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(C(C)(C)C)C(N1N=CN=C1)CC2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C15H20ClN3O/c1-15(2,3)14(20)13(19-10-17-9-18-19)8-11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,9-10,13-14,20H,8H2,1-3H3
InChI Key
RMOGWMIKYWRTKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
α-tert-ブチル-β-(4-クロロベンジル)-1H-1,2,4-トリアゾール-1-エタノールは、既知の植物成長調節因子であり、マンゴー(Mangifera indica L.)の隔年結実性質の阻害に使用されています。[1]
アプリケーション
α-tert-ブチル-β-(4-クロロベンジル)-1H-1,2,4-トリアゾール-1-エタノールは、以下における分析物測定用の標準物質として使用できます:
  • マトリックス固相分散(MSPD)および電子衝撃(EI)イオン化を搭載したガスクロマトグラフィー-質量選択的検出(GC-MSD)によるリンゴジュースの分析[2]
  • 小型抽出-分割および多重反応モニタリング(MRM)検出を搭載した液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレータンデム質量分析法(LC-ESI-MS/MS)による加工フルーツおよび野菜の分析[3]
  • MRM検出を搭載したLC-ESI-MS/MSによる、作物[4]およびダイズ穀物[5]の分析。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。サポートについては、テクニカルサービスまでご連絡ください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46046-250MG:
46046-VAR:
46046-1SET:
46046-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
ホスメット PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36195
ホスメット
フェンチオン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36552
フェンチオン
PAC-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0115
PAC-1
Dodin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45466
Dodin
Comprehensive multi-residue method for the target analysis of pesticides in crops using liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Hiemstra M and de Kok A
Journal of Chromatography A, 1154(1-2), 3-25 (2007)
Xiaorong Sun et al.
International journal of molecular sciences, 20(9) (2019-05-08)
Internode length is an important agronomic trait affecting plant architecture and crop yield. However, few genes for internode elongation have been identified in tomato. In this study, we characterized an elongated internode inbred line P502, which is a natural mutant
Esther Carrera et al.
Plant physiology, 160(3), 1581-1596 (2012-09-04)
procera (pro) is a tall tomato (Solanum lycopersicum) mutant carrying a point mutation in the GRAS region of the gene encoding SlDELLA, a repressor in the gibberellin (GA) signaling pathway. Consistent with the SlDELLA loss of function, pro plants display
Uptake of soil applied paclobutrazol in mango (Mangifera indica L.) and its persistence in fruit and soil.
Sharma D and Awasthi MD
Chemosphere, 60(2), 164-169 (2005)
Meixiang Han et al.
Frontiers in plant science, 8, 1649-1649 (2017-10-12)
Petal appearance is an important horticultural trail that is generally used to evaluate the ornamental value of plants. However, knowledge of the molecular regulation of petal growth is mostly derived from analyses of