アッセイ
≥97%
フォーム
powder
SMILES記法
Cl.Cl\C=C/C[N]12CN3CN(CN(C3)C1)C2
InChI
1S/C9H16ClN4.ClH/c10-2-1-3-14-7-11-4-12(8-14)6-13(5-11)9-14;/h1-2H,3-9H2;1H/b2-1-;
InChI Key
JDHUFCLVMUPTGF-ODZAUARKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C3892-VAR:
C3892-BULK:
C3892-100G:
C3892-1KG:
C3892-25G:
C3892-250G:
アクティブなフィルタ