スキップする
36640
プロシミドン
PESTANAL®, analytical standard
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mg
カートの在庫状況を確認する
¥13,400
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H11Cl2NO2
分子量:
284.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-233-1
Beilstein/REAXYS Number:
1539058
MDL number:
¥13,400
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC12CC1(C)C(=O)N(C2=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3
InChI
1S/C13H11Cl2NO2/c1-12-6-13(12,2)11(18)16(10(12)17)9-4-7(14)3-8(15)5-9/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
QXJKBPAVAHBARF-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
683673235545684
プロシミドン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36640
プロシミドン
Terconazole VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32355
Terconazole
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
VETRANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Still not finding the right product?
Explore all of our products under プロシミドン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
36640-250MG-R: + 36640-BULK-R: + 36640-VAR-R:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)