C3860
シトクロムP450 ヒト
1B1 Isozyme Microsomes, with P450 Reductase, recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
サイズを選択してください
¥75,700
サイズを選択してください
About This Item
¥75,700
おすすめの製品
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
フォーム
solution
分子量
45-60 kDa
包装
vial of 0.5 nmol
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... CYP1B1(1545)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cytochromes are a type of protein belonging to superfamilies containing heme as a cofactor, making them hemoproteins. These proteins, also known as CYPs, serve as substrates in enzymatic reactions. The term "P450" originates from the enzyme′s maximum optical density peak at 450 nm when in its reduced state combined with carbon monoxide. Cytochromes are present in various tissues throughout the human body, with a predominant presence in intestinal and hepatic tissues.[1]
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
C3860-VAR:
C3860-1VL:
C3860-BULK:
C3860-1VL-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック