Merck
342920
Sigma-Aldrich
塩化バリウム
99.9% trace metals basis
別名:
Dichlorobarium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaCl2
CAS番号:
分子量:
208.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
密度
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
塩化バリウム(BaCl2)は、吸湿性の水溶性イオン性化合物で、毒重石として自然に見られます。また、水酸化バリウムまたは炭酸バリウムから調整できます。
アプリケーション
BaCl2は、色素合成および医薬品製造のために工業的に使用できます。また、硫酸イオンの試験のために検査室でも使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
342920-10G:4548173137940
342920-BULK:
342920-VAR:
342920-250G:4548173137957
342920-50G:4548173137964
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Group 17 (H, F, Cl, Br, I) Alkaline Earth Compounds
Encyclopedia of the Alkaline Earth Compounds, 25-104 (2013)
The Crystal Structures of Barium Chloride, Barium Bromide, and Barium Iodide
Brackett EB, et al
The Journal of Physical Chemistry, 67 (10), 2132-2132 null
Hydratstufen und Kristallstrukturen von Bariumchlorid
Hasse A,Brauer G
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 441, 181-195 (1978)
Role of M 3 receptor in aconitine/barium-chloride-induced preconditioning against arrhythmias in rats
Liu Y, et al.
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 379(5), 511-515 (2009)
Alginate-based microencapsulation of retinal pigment epithelial cell line for cell therapy
Wikstrom J, et al.
Biomaterials, 29(7), 869-876 (2008)