アッセイ
≥98%
SMILES記法
C[C@@H](CCC(O)=O)C1CCC2C3CC=C4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
InChI
1S/C24H38O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h5,15,17-21,25H,4,6-14H2,1-3H3,(H,26,27)
InChI Key
HIAJCGFYHIANNA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C2650-1G:
C2650-BULK:
C2650-500MG:
C2650-100MG:
C2650-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック