由来生物
ox bile
品質水準
詳細
anionic
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D +54±1°, c = 1% in ethanol
分子量
392.57 g/mol
不純物
≤1% cholic acid (TLC)
mp
170-175 °C
171-174 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
遺伝子情報
human ... ATIC(471)
アプリケーション
- a hyphal-inhibitory compound in an ex vivo assay to study the hyphal morphogenesis of Candida albicans in the gastrointestinal tract
- an internal standard to estimate the toxin concentration in the cell pellet
- a bile acid (BA) standard to quantitatively measure BA in various samples from treated mice by ultra-performance liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry
生物化学的/生理学的作用
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
30960-25G:
30960-BULK:
30960-100G:
30960-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック