スキップする
C239
CNQX 二ナトリウム塩 水和物
≥98% (HPLC), solid, AMPA/kainate receptor antagonist.
別名:
6-シアノ-7-ニトロキノキサリン-2,3-ジオン 二ナトリウム塩 水和物
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
出荷予測2026年5月25日from市川市大町368
¥39,600
25 mg
出荷予測2026年5月25日from市川市大町368
¥124,000
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥190,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H2N4Na2O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
276.12 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
¥39,600
出荷予測2026年5月25日詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
CNQX 二ナトリウム塩 水和物, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
orange to red
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]c1nc2cc(C#N)c(cc2nc1[O-])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H4N4O4.2Na.H2O/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5;;;/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
LCDWHGXMFAZHEO-UHFFFAOYSA-L
Application
CNQX二ナトリウム塩水和物は、以下に使用されています:
  • 神経培養における、非-NMDA受容体拮抗剤およびAMPA/カイニン酸受容体競合的拮抗剤(110)
  • 投射神経におけるシナプス後電流の阻害測定のための、グルタミン酸作動性のブロッカー(111)
  • 前頭前野神経におけるAMPAグルタミン酸受容体拮抗剤(112)
Biochem/physiol Actions
AMPA/カイニン酸受容体の強力な競合的アンタゴニストです。
CNQX(6-シアノ-7-ニトロキノクサリン-2,3-ジオン)は、AMPA/カイニン酸受容体の強力な競合的拮抗剤です。キノクサリン誘導体であり、また、非-N-メチル-d-アスパラギン酸(非-NMDA)グルタミン酸受容体の拮抗剤です。CNQXは、α-アミノ-3-ヒドロキシ-5-メチルイソキサゾール-4-プロピオン酸受容体(AMPAR)を介して、視床網様核を脱分極させます。AMPA/カイニン酸受容体に対してμMの親和性を示します。
Features and Benefits
本化合物は、神経科学研究用の製品として提供しています。他の神経科学研究用製品を閲覧するには、ここをクリックしてください。他の研究領域用の生理活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C127N183M3568
CNQX ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C127
CNQX
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: soluble >5 mg/mL at 60 °C
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
color
orange to red
color
yellow
color
, brown to dark red-brown
color
pale yellow
wgk
WGK 3
保管分類
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
劇物
pdsc
C239-100MG:4.548173190877E12 + C239-25MG:4.548173190884E12 + C239-5MG:4.548173190891E12
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)