C1240
Chlormethiazole hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
別名:
4-methyl-5-(β-chloroethyl)thiazole hydrochloride, 5-(2-Chloroethyl)-4-methylthiazole hydrochloride, Clomethiazole hydrochloride, Somnevrin hydrochloride
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
詳細
Store desiccated
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
off-white
溶解性
H2O: soluble >10 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
SMILES記法
Cl.Cc1ncsc1CCCl
InChI
1S/C6H8ClNS.ClH/c1-5-6(2-3-7)9-4-8-5;/h4H,2-3H2,1H3;1H
InChI Key
OFXYKSLKNMTBHK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C1240-50MG:
C1240-VAR:
C1240-BULK:
C1240-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究