Merck
C0987
Sigma-Aldrich
CGP-13501
≥98% (HPLC), solid
別名:
3-(3',5'-Di-tert-ブチル-4'-ヒドロキシ)フェニル-2,2-ジメチルプロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥20,740
¥20,740
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥20,740
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30O2
CAS番号:
分子量:
290.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥20,740
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
white
溶解性
DMSO: soluble 24 mg/mL
オーガナイザー
Novartis
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H30O2/c1-17(2,3)14-9-13(11-19(7,8)12-20)10-15(16(14)21)18(4,5)6/h9-10,12,21H,11H2,1-8H3
InChI Key
XGWATTXMMMANFJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
生物化学的/生理学的作用
Positive allosteric modulator of GABAB receptors.
特徴および利点
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAB Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C0987-5MG:
C0987-BULK:
C0987-VAR:
C0987-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究