Merck
CDS001981
Sigma-Aldrich
3-(4-tert-Butylphenyl)propanal
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥25,200
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O
CAS番号:
分子量:
190.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(CCC=O)cc1
InChI
1S/C13H18O/c1-13(2,3)12-8-6-11(7-9-12)5-4-10-14/h6-10H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
FZJUFJKVIYFBSY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
CDS001981-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)