Merck
C2605
Sigma-Aldrich
セルラーゼ Aspergillus sp.(アスペルギルス属)由来
greener alternative
aqueous solution
別名:
Carezyme 4500L®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥16,500
250 ML
¥36,100
¥16,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥16,500
250 ML
¥36,100
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥16,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
フォーム
solid
比活性
≥1000 units/g
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本品はセルロースを原料とするエタノール製造の研究に使用され、エネルギー効率および廃棄物削減効果を向上させた製品です。さらなる情報についてはバイオファイルの資料およびEnzymes for Alternative Energy Researchをご参照ください。
アプリケーション
Aspergillus sp.由来セルラーゼは、BBC(生体吸収性バクテリアセルロース)の生分解性の分析においてセロオリゴ糖をグルコースに分解するために用いられました[1]。この酵素は、光子相関分光法による無ろ過ビールサンプルに対する影響の研究にも用いられました。この光子相関分光法で評価したパラメータは、懸濁粒子の大きさ、流量、濁度安定性です。[2]
生物化学的/生理学的作用
セルラーゼは、無水グルコースがβ-1,4-グリコシド結合によって直鎖状に結合したポリマーであるセルロースを加水分解し、グルコースを生成する酵素です。エンド-β-D-グルカナーゼは、セルラーゼ複合体の主要成分酵素の一つです。分子内の糖残基をランダムに開裂してセルロースの加水分解を触媒します。エキソ-β-D-グルカナーゼおよびβ-グルコシダーゼは相乗的にセルロースをグルコースに変換するため、商用生産スケールで用いられています。[3]
調製ノート
遺伝子改変したアスペルギルス属微生物を液中発酵させて製造。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
法的情報
Novozyme社製
Carezyme is a registered trademark of Novozymes Corp.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C2605-VAR:
C2605-50ML:
C2605-250ML:
C2605-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Monitoring of Beer Filtration Using Photon Correlation Spectroscopy (PCS).
Sensidoni M, et al.
Journal of the Institute of Brewing, 117(4), 639-646 (2011)
Pierre-Louis Bombeck et al.
Biotechnology for biofuels, 10, 293-293 (2017-12-12)
Lignocellulosic biomass will progressively become the main source of carbon for a number of products as the Earth's oil reservoirs disappear. Technology for conversion of wood fiber into bioproducts (wood biorefining) continues to flourish, and access to reliable methods for
Muhammad Sohail et al.
New biotechnology, 25(6), 437-441 (2009-06-26)
Fungal cellulases are well-studied enzymes and are used in various industrial processes. Much of the knowledge of enzymatic depolymerization of cellulosic material has come from Trichoderma cellulase system. Species of Trichoderma can produce substantial amounts of endoglucanase and exoglucanase but
Yang Hu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 97(1), 114-123 (2011-02-04)
Cellulose biodegradation resulting from enzymolysis generally occurs in nature rather than in the human body because of the absence of cellulose degrading enzymes. In order to achieve in-vivo degradation in human body for in-vivo tissue regeneration applications, we developed a
Antonella Amore et al.
Microbial cell factories, 11, 164-164 (2012-12-27)
The use of lignocellulosic materials for second generation ethanol production would give several advantages such as minimizing the conflict between land use for food and fuel production, providing less expensive raw materials than conventional agricultural feedstock, allowing lower greenhouse gas
関連コンテンツ
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.
細胞溶解およびタンパク質抽出法では、界面活性剤による可溶化から機械的破壊まで、さまざまな技術を概説し、研究ニーズをサポートします。
質問
1–9/9 質問  
  1. what is enzyme activity in FPU for  C2605
    1 回答
    1. Unfortunately, the enzyme activity is not tested in terms of filter paper units (FPU). It is presented as U/g.
      Kindly review the following citation that provides a reference to the FPU method (Adney and Baker). As this value is not presented on the certificate of analysis, it may be necessary to re-assess the FPU for every batch received:
      Rodrigues AC, Haven MØ, Lindedam J, Felby C, Gama M. Celluclast and Cellic® CTec2: Saccharification/fermentation of wheat straw, solid-liquid partition and potential of enzyme recycling by alkaline washing. Enzyme Microb Technol. 2015 Nov;79-80:70-7. doi: 10.1016/j.enzmictec.2015.06.019. Epub 2015 Jul 17. PMID: 26320717.
      役に立ちましたか?
  2. What is the shelf life of the Cellulase from Aspergillus sp.?
    1 回答
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      役に立ちましたか?
  3. What are the supplier's working conditions for determining the activity for Product C2605, Cellulase from Aspergillus sp.?
    1 回答
    1. This product is assayed using carboxymethycellulose as substrate, at 40°C, at a pH of 7.5.
      役に立ちましたか?
  4. What is the density of Product C2605, Cellulase from Aspergillus sp.?
    1 回答
    1. The density of this cellulase solution is approximately 1.2 g/mL.
      役に立ちましたか?
  5. How are the activity units of Product C2605, Cellulase from Aspergillus sp., listed on the C of A?
    1 回答
    1. The activity of cellulase given on the C of A is in units per gram of liquid.
      役に立ちましたか?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  7. What is the optimum temperature for activity for Cellulase from Aspergillus sp., Product C2605?
    1 回答
    1. At pH 8.5, Novozyme has determined that the optimal activity for this enzyme is ~60°C. The percentage of maximum activity is ~40% of that value at 40°C, and ~80% at 50°C. There is a steep drop in activity above 60°C.
      役に立ちましたか?
  8. What is the unit activity of the Cellulase from Aspergillus sp. enzyme, Product C2605?
    1 回答
    1. We provide the unit activity of the product in terms of units/g, for each individual lot. To get a units/mL value, one can use the density value of approximately 1.2 g/mL to convert to a units/mL value for each lot.
      役に立ちましたか?
  9. What is the optimum pH for Cellulase from Aspergillus sp., Product C2605?
    1 回答
    1. At a temperature of 40°C, Novozyme has found ~pH 8.0-8.2 to be the optimum pH range for this enzyme.