アッセイ
≥99% (titration)
フォーム
crystalline powder
有効pH範囲
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1 (Free acid)
溶解性
water: 333.3 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
[Na+].OCCN(CCO)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S.Na/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12;/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B2891-25G:
B2891-VAR:
B2891-BULK-PC:
B2891-500G:
B2891-BULK:
B2891-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.