Merck
B7020
Sigma-Aldrich
N-Benzoyl-Ile-Glu-Gly-Arg p-nitroanilide acetate salt
factor Xa substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)c1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C32H43N9O9.C2H4O2/c1-3-19(2)27(40-28(45)20-8-5-4-6-9-20)31(48)39-24(15-16-26(43)44)29(46)36-18-25(42)38-23(10-7-17-35-32(33)34)30(47)37-21-11-13-22(14-12-21)41(49)50;1-2(3)4/h4-6,8-9,11-14,19,23-24,27H,3,7,10,15-18H2,1-2H3,(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,40,45)(H,43,44)(H4,33,34,35);1H3,(H,3,4)/t19-,23-,24-,27-;/m0./s1
InChI Key
ITXQNZUGLZNGBM-PJSBSAQXSA-N
アプリケーション
Factor Xa substrate
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B7020-BULK:
B7020-5MG:
B7020-1MG:
B7020-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hemker, H.C.
Handbook of Synthetic Substrates, 57-57 (1983)