Merck
290394
Sigma-Aldrich
2,5-ジフルオロフェノール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,330
5 G
¥7,530
¥4,330
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,330
5 G
¥7,530
About This Item
化学式:
F2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
130.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,330
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
40-42 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Oc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
InChI Key
INXKVYFOWNAVMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Conversion of 2,5-difluorophenol by whole cells of Rhodococcus opacus 1G has been investigated by 9F NMR analysis[1].
アプリケーション
2,5-Difluorophenol has been used in the synthesis of di- or trifluorinated hydroxybenzoic acids[2].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
290394-1G:
290394-VAR:
290394-5G:
290394-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The regioexhaustive functionalization of difluorophenols and trifluorophenols through organometallic intermediates.
Marzi E, et al.
Synthesis, 2004(10), 1609-1618 (2004)
V S Bondar et al.
FEMS microbiology letters, 181(1), 73-82 (1999-11-24)
The regiospecificity of hydroxylation of C2-halogenated phenols by Rhodococcus opacus 1G was investigated. Oxidative defluorination at the C2 position ortho with respect to the hydroxyl moiety was preferred over hydroxylation at the non-fluorinated C6 position for all 2-fluorophenol compounds studied.