Merck
B4531
Sigma-Aldrich
ビオチンジスルフィド N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
>98%, powder
別名:
(2-[ビオチンアミド]エチルアミド)-3,3′-ジチオジプロピオン酸 N-ヒドロキシスクシンイミドエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥58,700
100 MG
¥324,000
¥58,700
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥58,700
100 MG
¥324,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H33N5O7S3
CAS番号:
分子量:
575.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.46
¥58,700
出荷予定日2025年6月02日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
>98%
フォーム
powder
溶解性
DMF: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCNC(=O)CCSSCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C22H33N5O7S3/c28-16(4-2-1-3-15-21-14(13-35-15)25-22(33)26-21)23-9-10-24-17(29)7-11-36-37-12-8-20(32)34-27-18(30)5-6-19(27)31/h14-15,21H,1-13H2,(H,23,28)(H,24,29)(H2,25,26,33)/t14-,15-,21-/m0/s1
InChI Key
LWPHUVGDBNUVHA-GXZWQRSESA-N
アプリケーション
切断可能なジスルフィド結合を有するスペ-サ-を組み込んだ、水溶性のビオチン標識試薬です。通常、1級アミンとのカップリングのpH域は6.5~8.5です。ジスルフィドの切断には、ビオチン標識化合物が穏やかに回収できる還元試薬を必要とします。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B4531-VAR:
B4531-BULK:
B4531-10MG:
B4531-10MG-KC:
B4531-100MG:
B4531PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
D Castelletti et al.
Clinical and experimental immunology, 136(2), 365-372 (2004-04-17)
Hodgkin's lymphoma patients treated with an anti-CD25 Ricin toxin A-chain (RTA)-based Immunotoxin (RFT5.dgA) develop an immune response against the toxic moiety of the immunoconjugate. The anti-RTA antibody response of 15 patients showing different clinical features and receiving different total amounts
M Ichikawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(13), 1769-1773 (2001-06-27)
We have prepared several mechanism-based affinity-labeling agents for possible use in isolating N-acetylglucosaminidase, in which an N-acetylglucosamine is linked to an o-monofluoro- or difluoro-methyl phenoxy glycoside with or without a cleavable disulfide group in the tether to biotin.
A reagent for covalently attaching biotin to proteins via a cleavable connector arm.
C A Mouton et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 218(1), 101-108 (1982-10-01)
Chemical probes of extended biological structures: synthesis and properties of the cleavable protein cross-linking reagent [35S]dithiobis(succinimidyl propionate).
A J Lomant et al.
Journal of molecular biology, 104(1), 243-261 (1976-06-14)