サイズを選択してください
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥25,100 |
50 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥81,900 |
この商品について
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCC2SCC3NC(=O)NC23)C1=O
InChI
1S/C14H19N3O8S2.Na.H/c18-10-5-9(27(22,23)24)13(20)17(10)25-11(19)4-2-1-3-8-12-7(6-26-8)15-14(21)16-12;;/h7-9,12H,1-6H2,(H2,15,16,21)(H,22,23,24);;
InChI key
NKHCQKKDLWGBRK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥90% (TLC) | assay >98% | assay - |
| solubility H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL | solubility DMF: 50 mg/mL | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
B5161-10MG: + B5161-BULK: + B5161-VAR: + B5161-50MG:
jan