Merck
B4438
Sigma-Aldrich
BVT.13 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
2-[(2,4-ジクロロベンゾイル)アミノ]-5-(2-ピリミジニルオキシ)-安息香酸 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H11Cl2N3O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
404.20 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
off-white
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OC(=O)c1cc(Oc2ncccn2)ccc1NC(=O)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C18H11Cl2N3O4.H2O/c19-10-2-4-12(14(20)8-10)16(24)23-15-5-3-11(9-13(15)17(25)26)27-18-21-6-1-7-22-18;/h1-9H,(H,23,24)(H,25,26);1H2
InChI Key
FMWLWXPXWXDYMJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BVT.13は、PPAR-γの強力かつ選択的なアクチベーターです。
特徴および利点
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) and Nuclear Receptors (PPARs) pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
B4438-VAR:
B4438-25MG:
B4438-5MG:
B4438-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.