スキップする
SML3166
Mitochonic Acid 5
≥98% (HPLC)
別名:
α-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2-oxoethyl]-1H-indole-3-acetic acid, 4-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-indol-3-yl)-4-oxobutanoic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥15,700
25 mg
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥63,100
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H13F2NO3
CAS番号:
分子量:
329.30
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥15,700
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(CC(C1=C(F)C=C(F)C=C1)=O)C2=CNC3=CC=CC=C32)=O
InChI
1S/C18H13F2NO3/c19-10-5-6-12(15(20)7-10)17(22)8-13(18(23)24)14-9-21-16-4-2-1-3-11(14)16/h1-7,9,13,21H,8H2,(H,23,24)
InChI key
BOKQALWNGNLTOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Mitochonic Acid 5 is a potent enhancer of mitochondrial ATP production that significantly increased the cellular ATP level in Hep3B human hepatocellular carcinoma cells. Mitochonic Acid 5 improves the survival of fibroblasts from patients with mitochondrial diseases. It appears that mitochonic Acid 5 facilitates ATP synthase oligomerization and supercomplex formation with mitofilin/Mic60.
potent enhancer of mitochondrial ATP production
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML0629SML2573CS0760
MitoCDNB ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2573
MitoCDNB
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
1 kit sufficient for 50 reactions (in a 2 mL cuvette), 1 kit sufficient for 1000 reactions (using 96 multiwell plates)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white to very dark brown
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML3166-VAR: + SML3166-25MG: + SML3166-BULK: + SML3166-5MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)