Merck
B4312
Sigma-Aldrich
BTK、活性型、Hisタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
AGMX1, AT, ATK, BPK, IMD1, PSCTK, XLA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥75,000
¥75,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥75,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥75,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
37-49 nmol/min·mg
分子量
~78 kDa
溶解性
water: soluble
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... BTK(695)
生物化学的/生理学的作用
BTK(ブルトンチロシンキナーゼ)は、Bリンパ球の分化と活性化に重要な役割を果たしています。BTKは、B細胞やT細胞レセプターの刺激で活性化されるFYN、LYN、HCK分子のSRCホモロジー3ドメインと相互作用します。BTK遺伝子の欠損が原因となっているX連鎖型免疫不全の無ガンマグロブリン血症は成熟B細胞が産生されないことが特徴であり、イムノグロブリンH鎖再構成の異常を伴っています。BTKはその特異的な役割から抗癌剤、抗炎症剤、抗ウイルス剤をはじめとする治療薬のターゲットとして有望視されています。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウムバッファー(pH 7.0、300 mM NaCl、150 mMイミダゾール、0.1 mM PMSF、0.2 mM DTT、25%グリセロール含有)で提供されます。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
B4312-BULK:
B4312-100UG:
B4312-10UG:
B4312-10UG-PW:
B4312-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A O Vassilev et al.
Current pharmaceutical design, 10(15), 1757-1766 (2004-06-08)
BTK (Bruton's tyrosine kinase) is a member of the TEC family of tyrosine kinases that plays a central but diverse modulatory role in various cellular processes. The unique role of BTK in a multitude of signaling pathways, its function as
G Cheng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(17), 8152-8155 (1994-08-16)
Bruton's tyrosine kinase (Btk) is a recently described B-cell-specific tyrosine kinase. Mutations in this gene lead to human X chromosome-linked agammaglobulinemia and murine X-linked immunodeficiency. Although genetic evidence strongly suggests that Btk plays a crucial role in B-lymphocyte differentiation and
Federica Giordano et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 260-260 (2019-06-16)
Lung cancer is still the main cause of cancer death worldwide despite the availability of targeted therapies and immune-checkpoint inhibitors combined with chemotherapy. Cancer cell heterogeneity and primary or acquired resistance mechanisms cause the elusive behaviour of this cancer and