アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
Brc1ccc(c2ccccc12)S(=O)(=O)NCc3ccccn3
InChI
1S/C16H13BrN2O2S/c17-15-8-9-16(14-7-2-1-6-13(14)15)22(20,21)19-11-12-5-3-4-10-18-12/h1-10,19H,11H2
InChI Key
GJSDYQXOSHKOGX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
B3438-BULK:
B3438-IP:
B3438-50MG:
B3438-VAR:
B3438-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)