B3111
ANTI-FLAG® M2 antibody, Mouse monoclonal
Clone M2, purified from hybridoma cell culture in bioreactor
別名:
Anti-ddddk, Anti-dykddddk, M2 clone ANTI-FLAG
サイズを選択してください
¥85,100
サイズを選択してください
About This Item
¥85,100
おすすめの製品
由来生物
mouse
抗体製品の状態
purified immunoglobulin (purified IgG1 subclass)
クローン
M2, monoclonal
シェルフライフ
4 yr
精製方法
using Protein A
保管温度
−20°C
詳細
form: solution pH 7.4, containing 15 mM sodium azide
concentration: 3.0-5.0 mg/mL
アプリケーション
Antibody is recommended for use in several applications such as immunoblotting, immunoprecipitation, immunofluorescence, flow cytometry, and ELISA.
Learn more product details in our FLAG® application portal.
包装
調製ノート
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
B3111-0.2MG:
B3111-1MG:
B3111-BULK:
B3111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.