Merck
C0400
Sigma-Aldrich
カルムスチン
≥98% (TLC), oily liquid to amorphous solid, DNA alkylating agent
別名:
1,3-ビス(2-クロロエチル)-1-ニトロソ尿素, BCNU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9Cl2N3O2
CAS番号:
分子量:
214.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
カルムスチン, ≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
(Oily liquid to amorphous solid)
mp
30 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
オーガナイザー
Bristol-Myers Squibb
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
InChI Key
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GSR(2936)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルムスチンは、マスタードガス関連β-クロロ-ニトロソウレア化合物であり、化学療法に使用されます。カルムスチンはDNA複製およびDNA転写を阻害します。
アプリケーション
カルムスチンは、泡沫状ウイルスベクターであるMGMTP140Kを発現している形質導入細胞を選択するために使用されています。また、カルムスチンに対する細胞株の反応を試験するために、蛍光活性化セルソーティング(FACS)アッセイに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
カルムスチンは、DNA鎖間架橋を引き起こすDNAアルキル化剤です。神経膠腫およびその他の固形腫瘍に効果があります。
特徴および利点
本化合物はブリストル・マイヤーズ スクイブ社によって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補化合物のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
本化合物は、アポトーシスの研究に使用するための製品です。その他の主要なアポトーシス製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向けの生理活性小分子については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C0400-BULK:
C0400-100MG:
C0400-VAR:
C0400-25MG:
C0400-25MG-PW:
C0400-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mapping the human kinome in response to DNA damage
Owusu M, et al.
Testing, 26(3), 555-563 (2019)
Foamy viral vector integration sites in SCID-repopulating cells after MGMTP140K-mediated in vivo selection
Olszko ME, et al
Gene Therapy, 22(7), 591-591 (2015)
John Blazeck et al.
Biotechnology journal, 5(7), 647-659 (2010-02-13)
The advent of high throughput genome-scale bioinformatics has led to an exponential increase in available cellular system data. Systems metabolic engineering attempts to use data-driven approaches--based on the data collected with high throughput technologies--to identify gene targets and optimize phenotypical
Ching-Hsiang Fan et al.
Biomaterials, 34(8), 2142-2155 (2012-12-19)
Current chemotherapeutic agents do not only kill tumor cells but also induce systemic toxicity that significantly limits their dosage. Focused ultrasound (FUS) in the presence of microbubbles (MBs) is capable of transient and local opening of the blood-brain barrier (BBB)
Shuqiang Yuan et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 31(1), 23-34 (2012-11-08)
Development of effective therapeutic strategies to eliminate cancer stem cells, which play a major role in drug resistance and disease recurrence, is critical to improve cancer treatment outcomes. Our study showed that glioblastoma stem cells (GSCs) exhibited low mitochondrial respiration
資料
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.