アッセイ
98%
mp
145-150 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES記法
Cl[H].NCCCCl
InChI
1S/C3H8ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
InChI Key
IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
142549-VAR:
142549-50G:
142549-250G:
142549-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック