安全性情報
A9666
Sigma-Aldrich
アザセリン-ヒポキサンチン, 50倍
Hybri-Max, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
別名:
O-ジアゾアセチル-L-セリン-ヒポキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥8,520
¥8,520
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥8,520
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
¥8,520
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
Hybri-Max
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Azaserine-Hypoxanthine is used to stimulate cell proliferation in cell culture.[1]
アプリケーション
Azaserine-Hypoxanthine 50x has been used in hybridoma cell culture.[2]
Qualified for use in hybridoma cell culture applications as a selection agent.
再構成
滅菌済みの細胞用培地10 mLでバイアルの内容物を再構成します。ストック溶液は、500 mLの培地を調製するのに十分な量です。最終使用濃度:5.7 μMアザセリン、100 μMヒポキサンチン。
法的情報
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A9666-1VL:
A9666PROC:
A9666-1VL-IR:
A9666-VAR:
A9666-BULK:
A9666-PH:
A9666-1VL-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Receptor editing: an approach by autoreactive B cells to escape tolerance.
Gay D,et al.
The Journal of Experimental Medicine, 177(4), 999-1008 (1993)
Handbook of Mutagenicity Test Procedures, 350-350 (2012)
Handbook of Mutagenicity Test Procedures, 350-350 (2012)
Michael X Henderson et al.
Neurobiology of disease, 136, 104712-104712 (2019-12-15)
Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy bodies (DLB) are progressive neurodegenerative diseases for which there is no disease-modifying treatment. PD and DLB are characterized by aggregation of the synaptic protein α-synuclein, and there is compelling evidence to suggest that