アッセイ
≥95%
フォーム
solid
SMILES記法
[H]n1cnc2c(SC)nc(N)nc12
InChI
1S/C6H7N5S/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
InChI Key
YEGKYFQLKYGHAR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A9546-BULK:
A9546-250MG:
A9546-VAR:
A9546-1G:
A9546-500MG:
A9546-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック