結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
BG-18, monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
bovine (non-reactive to IgM)
以下との反応禁止
pig, human, rabbit, sheep, cat, guinea pig, canine, horse, goat
テクニック
direct ELISA: 1:25,000
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:75 using using rabbit spleen sections and bovine anti-rabbit IgG
western blot (chemiluminescent): 1:100,000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO97634:
A7554-.5ML:
A7554-BULK:
A7554-.2ML:
A7554-VAR:
試験成績書(COA)