Merck
84959
Sigma-Aldrich
L-セリン
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
別名:
(S)-2-アミノ-3-ヒドロキシプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥19,200
100 G
¥55,800
¥19,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥19,200
100 G
¥55,800
About This Item
化学式:
HOCH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
105.09
Beilstein:
1721404
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥19,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
L-セリン, BioUltra, ≥99.5% (NT)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (NT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D +13.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
強熱残分
≤0.1% (as SO4)
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
溶解性
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in 1 M HCl
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES記法
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • 過剰発現および野生型トマト果実の代謝物に対する SlSAHH2 の効果:栄養価とストレス耐性を高める代謝工学における L-セリンの影響など、遺伝子組み換えトマトにおける代謝物の変動に焦点を当てた研究です(Yang et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
セリンヒドロキシメチルトランスフェラーゼによるグリシンの前駆体です。
その他情報
フ-リエ変換赤外分光法によるプロトン付加試験のための標識の合成[1], pH 7未満でのマングビ-ンヌクレア-ゼの安定化[2], 重要な評価試験であるポリアクリルアミドゲル等速電気泳動におけるアミノ酸スペ-サ-[3], 各種微生物の増殖要件[4]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
84959-BULK:
84959-25G:
84959-100G:
84959-VAR:
84959-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
L-セリン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1103
L-セリン
L-Serine
Millipore
5650
L-Serine
L-Serine EMPROVE® EXPERT Ph Eur,USP
SAFC
1.07647
L-Serine
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
Bacteriorhodopsin: fourier transform infrared methods for studies of protonation of carboxyl groups.
G Dollinger et al.
Methods in enzymology, 127, 649-662 (1986-01-01)
Amino acid spacing in isotachophoresi; on polyacrylamide gel: a critical evaluation.
N Y Nguyen et al.
Analytical biochemistry, 94(1), 202-210 (1979-04-01)
Theory of protein solubility.
T Arakawa et al.
Methods in enzymology, 114, 49-77 (1985-01-01)
Kenji Hashimoto et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 29(5), 767-769 (2005-06-09)
Several lines of evidence suggest that D-serine, an endogenous agonist of the glycine site on the NMDA receptors, might play a role in the pathophysiology of schizophrenia. The purpose of this study was to determine whether levels of D- and