スキップする
F8182
ファロペネムナトリウム 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
(5R,6S,8R,2′R)-2-(2′-テトラヒドロフリル)-6-ヒドロキシエチルペネム-3-カルボン酸ナトリウム塩, ALP 201, SUN 5555, SY 5555, Wy 49605, ファロム, プロペネム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
在庫from市川市大町368
¥22,500
¥19,125
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥56,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H14NNaO5S · xH2O
CAS番号:
分子量:
307.30 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
¥19,125
単価¥22,500割引15%
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +120 to +130°, c = 1.0 in water
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
originator
Daiichi-Sankyo
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].C[C@@H](O)C1C2SC(C3CCCO3)=C(N2C1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C12H15NO5S.Na.H2O/c1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;/h5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;1H2/q;+1;/p-1/t5-,6-,7+,11-;;/m1../s1
InChI key
FHSVCMPZCIOKGW-VIDQLUEFSA-M
General description
ファロペネムナトリウム水和物は、経口投与のために処方されるペネム系抗生物質に属しています。セファロスポリン耐性のある腸内細菌感染にはファロペネムが有効です。ファロペネムは、広域スペクトルベータラクタマーゼ(ESBL)産生細菌が原因の尿路感染症の治療に効果的な抗生物質である可能性があります。
Biochem/physiol Actions
ファロペネムナトリウムは、グラム陽性菌とグラム陰性菌の両方に対して活性を有する超広域スペクトルのβ-ラクタマーゼ耐性のβ-ラクタム系抗生物質です。
ペネム系に分類される広域スペクトルベータラクタム系抗生物質。β-ラクタマーゼに対して安定。
Features and Benefits
この化合物は第一三共が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
M2574E190532460
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: freely soluble
solubility
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)