スキップする
D6149
1-デオキシ-1-モルホリノ-D-フルクトース
≥98% (TLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
100 mg
カートの在庫状況を確認する
¥38,900
1 g
カートの在庫状況を確認する
¥129,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO6
CAS番号:
分子量:
249.26
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
19582
¥38,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to off-white
mp
147 °C
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C10H19NO6/c12-6-8(14)10(16)9(15)7(13)5-11-1-3-17-4-2-11/h8-10,12,14-16H,1-6H2/t8-,9-,10-/m1/s1
InChI key
JPANQHVKLYKLEB-OPRDCNLKSA-N
Application
DMF(1-デオキシ-1-モルホリノ-D-フルクトース)は、糖化タンパク質に存在する1-デソキシ-1-アミノ-フルクトースラジカルの類似体であり、糖化アッセイの開発で使用されています。[1]
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D6149-1G-PW: + D6149-100MG: + D6149-1G: + D6149-100MG-PW: + D6149-BULK: + D6149-VAR: + D6149-250MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)