製品名
アクリルアミド/ビスアクリルアミド、40% 溶液, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
無菌性
0.2 μm filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
原料比
37.5:1
テクニック
electrophoresis: suitable
適合性
suitable for electrophoresis
保管温度
2-8°C
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A7168-100ML-PW:
A7168-VAR:
A7168-BULK:
A7168-5L:4548173224541
A7168-1L-PW:
A7168-1L:
A7168PROC:
A7168-5L-PW:
A7168-PH:
A7168-5X100ML:4548173187167
A7168-100ML:4548173187150
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)