Merck
A3699
Sigma-Aldrich
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
30%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
別名:
30% Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1, Polyacrylamide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
product name
アクリルアミド/ビスアクリルアミド, 30% 溶液, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
無菌性
0.2 μm filtered
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
liquid
原料比
37.5:1
テクニック
electrophoresis: suitable
適合性
suitable for electrophoresis
保管温度
2-8°C
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリアクリルアミドゲルはアクリルアミドとビスアクリルアミドを使用して作成され、ビスアクリルアミドは架橋剤として機能します。一方、アクリルアミドは水溶性のモノマーであり、透明で安定な不溶性ゲルを生成します。
アプリケーション
アクリルアミド/ビスアクリルアミド、30%溶液は以下に使用されています:
  • 光褪色実験用のポリアクリルアミドゲルの調製
  • ゲル前駆体溶液およびポアグラジエントマイクロゲル前駆体溶液の調製における成分
  • ウェスタンブロット解析におけるポリアクリルアミドゲルの調製
これらの30%(w/w)アクリルアミド/ビス‐アクリルアミド溶液は、最も一般的な比率としてタンパク質や核酸電気泳動に利用できます。濃度は、アクリルアミドおよびビスアクリルアミド両方の全重量に基づいています。
調製ノート
電気泳動グレ-ドのアクリルアミドとビスアクリルアミドを超純水で調製した溶液です。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A3699-100ML-PW:
A3699-BULK:
A3699-5L:4548173314556
A3699-VAR:
A3699-PH:
A3699-5L-PW:
A3699-5X100ML:4548173185583
A3699PROC:
A3699-100ML:4548173185576
文書ライブラリにアクセスする
Single cell--resolution western blotting
Kang CC, et al.
Nature Protocols, 11(8), 1508-1508 (2016)
Light-dependent degradation of PIF3 by SCFEBF1/2 promotes a photomorphogenic response in Arabidopsis
Dong J, et al.
Current Biology, 27(16), 2420-2430 (2017)
Engineering and characterizing monomeric fluorescent proteins for live-cell imaging applications
Ai HW, et al.
Nature Protocols, 9(4), 910-910 (2014)
Ana Techniqs in Biotechnology (2011)
Chi-Chih Kang et al.
Analytical chemistry, 86(20), 10429-10436 (2014-09-17)
Intratumor heterogeneity remains a major obstacle to effective cancer therapy and personalized medicine. Current understanding points to differential therapeutic response among subpopulations of tumor cells as a key challenge to successful treatment. To advance our understanding of how this heterogeneity