表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C10H14N5O13P3
CAS番号:
分子量:
505.17
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥97%
Biological source:
bacterial (corynebacterium sp)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
アデノシン 5′-三リン酸, 過ヨウ素酸 酸化 ナトリウム塩, ≥97%
biological source
bacterial (corynebacterium sp)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H](O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C=O)C=O
InChI
1S/C10H14N5O13P3.Na.H/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(2-17)26-6(1-16)3-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/t6-,7+;;/m0../s1
InChI key
IHQATUPGVKMGLT-AUCRBCQYSA-N
General description
アデノシン5′-三リン酸2′,3′ジアルデヒドは、ジアルデヒドの誘導体です。
Application
アデノシン5′-三リン酸、過ヨウ素酸酸化ナトリウム塩は、以下の用途に使用されています。
- P2×7経路を阻害するプリン作動性受容体のアンタゴニストとして
- Ca2+の動員によるP2×7-Rの活性を評価するための非特異的アゴニストとして
- Flcn欠損細胞における破骨細胞形成のためのP2rx7発現量増加による細胞内ATPレベル
- 上昇の生理的重要性を評価するために
Biochem/physiol Actions
アデノシン5′-三リン酸2′,3′ジアルデヒドは、P2×7受容体の阻害剤と見なされています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (corynebacterium sp) | biological source - | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥97% | assay 90-95% | assay ≥95% | assay ≥93% |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)