Merck
A5394
Sigma-Aldrich
アデノシン 5′-三リン酸(ATP) 二ナトリウム塩 水和物
99-100%, crystalline
別名:
ATP 二ナトリウム 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H14N5O13P3Na2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
551.14 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
アッセイ
99-100%
フォーム
crystalline
溶解性
H2O: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI Key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
P2プリン作動薬であり、 Ca2+活性化K+チャネルの活性を上昇させます。ATP依存性酵素系の基質です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A5394-1G:
A5394-BULK:
A5394-10G:
A5394-100MG:
A5394-500MG:
A5394-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)