Merck
ATPDS-RO
Roche
ATP
=99%, pkg of 1 g (10519979001), pkg of 5 g (10519987001)
別名:
アデノシン5'-三リン酸塩 二ナトリウム塩 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,100
5 G
¥41,100
¥10,100
出荷可能日2025年4月15日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,100
5 G
¥41,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N5Na2O16P3
CAS番号:
分子量:
605.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
¥10,100
出荷可能日2025年4月15日詳細
品質水準
詳細
Disodium salt
アッセイ
99%
フォーム
crystals
分子量
507.2 (ATP)
Mr 551.14 (ATP-Na2)
包装
pkg of 1 g (10519979001)
pkg of 5 g (10519987001)
メーカー/製品名
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI Key
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ATPの特別な品質として、高度に精製された結晶形のアデノシン-5'-三リン酸が挙げられます。
アプリケーション
アデノシン5′-三リン酸ジナトリウム塩三水和物は、以下に使用されています:
  • 微小管モーターのATPターンオーバーサイクルの分析
  • NLRファミリーピリンドメイン含有3(NLRP3)インフラマソームを活性化して、骨髄由来樹状細胞(BMDC)のin vitro刺激を実施するため
  • in vitroユビキチン化のため
細胞抽出物におけるルシフェラーゼ(Luc)活性の発光定量にも適しています。
生物化学的/生理学的作用
アデノシン5′-三リン酸(ATP)は、高いリン酸塩転移能力を備えた、すべての生物における重要なエネルギー通貨です。ATPは、膜輸送、筋肉の収縮と合成、生体分子の分解など、いくつもの生物学的プロセスに関与しています。細胞運動、器官発生、神経伝達、インスリン分泌などの特定の細胞プロセスにおいて、細胞内および細胞外シグナル伝達分子としての役割を果たしています。アデノシン5′-三リン酸(ATP)は、キネシンスーパーファミリーのタンパク質に対する基質として機能します。
調製ノート
保存条件(ワーキング溶液):復元調製された保存溶液は、2~8°Cで1週間安定です。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Epigenetic homogeneity in histone methylation underlies sperm programming for embryonic transcription
Oikawa, et al.
Nature Communications, 11 (2020)
The switch from client holding to folding in the Hsp70/Hsp90 chaperone machineries is regulated by a direct interplay between co-chaperones
Dahiya, et al.
Molecular Cell, 82, 1543-1556 (2022)
Epithelial Gasdermin D shapes the host-microbial interface by driving mucus layer formation
Zhang, et al.
Science immunology, 7 (2022)
RNA inhibits dMi-2/CHD4 chromatin binding and nucleosome remodeling
Ullah, et al.
Cell Reports, 39 (2022)