Merck
A4888
Sigma-Aldrich
アムホテリシンB Streptomyces sp.(ストレプトマイセス)由来
~80% (HPLC), powder
別名:
LNS-AmB, NSC 527017, ファンギゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H73NO17
CAS番号:
分子量:
924.08
Beilstein:
78342
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
アッセイ
~80% (HPLC)
形状
powder
yellow to orange
溶解性
DMF: 2-4 mg/mL
DMSO: 30-40 mg/mL
H2O: insoluble
water: insoluble
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI Key
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アムホテリシンBは、ストレプトマイセス属由来のポリエン系抗真菌抗生剤で、ステロール、特に、真菌と細菌の両方の細胞膜の成分であるエルゴステロールに高い親和性を示します。
アプリケーション
アムホテリシンBは、抗真菌活性におけるカルシウム流入の効果を調べる研究に使用されており、また、単層、水溶液、およびリン脂質二重層におけるステロールへのアムホテリシンBの結合および動力学の研究に使用されています。 また、抗真菌剤として、組織培養にも一般的に使用されます。
ストレプトミセス属由来のアムホテリシンBは以下のことに使用されています-
  • アムホテリシン有孔パッチテクニック
  • MIC(最小阻害濃度)寒天希釈アッセイにおける標準抗真菌剤
  • Arcobacter選択的分離ブロスの成分
生物化学的/生理学的作用
作用機序:アムホテリシンBはステロールと結合して、膜内に細孔を形成し、低分子の漏れ出しを引き起こします。
抗菌スペクトル:真菌および酵母を含む
アムホテリシン B はステロールと結合して、膜内に細孔を形成し、低分子の漏れ出しを引き起こします。本製品は、真菌や酵母に対して最も効果的です。
特徴および利点
多数の研究用途に適した高品質抗生物質
調製ノート
アムホテリシンBは、pH 6~7で水に不溶ですが、pH 2または11で水に可溶です。 DMSO(30~40 mg/mL)や、ジメチルホルムアミド(2~4 mg/mL)に溶解します。 溶解性が低いため、水溶液は滅菌ろ過できません。
アムホテリシンBは、37°Cでの培養で3日間活性を維持します。空気と光から保護し、-20°Cで保管した場合、本製品は5年間活性を維持します。
保管および安定性
Tightly closed. Dry. Keep in a well -ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関する詳細な情報をお求めの場合は、このフォームに入力してください。
容器の蓋をしっかりと閉め、乾燥した風通しの良い場所で保管してください。本製品は光と湿気に感受性があります。乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A4888-5G:
A4888-250MG:
A4888-500MG-PW:
A4888-500MG:
A4888-100MG-PW:
A4888-100MG:
A4888-250MG-PW:
A4888-BULK:
A4888-1G:
A4888-5G-PW:
A4888-VAR:
A4888-1G-PW:
A4888-100G:
A4888-100G-PW:
A4888-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Screening of antimicrobial activity of essential oil and methanol extract of Satureja hortensis on foodborne bacteria and fungi.
Adiguzel A, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 25, 81-81 (2007)
Hakan Ozer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(3), 937-942 (2007-02-01)
Hippomarathrum microcarpum grows wild in eastern Anatolia, Turkey, and is a plant utilized as food by people. In this study, the in vitro antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and methanol extract from H. microcarpum and its essential
Biological activities of the essential oils and methanol extract of Origanum vulgare ssp. vulgare in the Eastern Anatolia region of Turkey.
Sahin F, et al.
Food Control, 15, 549-557 (2004)
Maki Onda et al.
Journal of biochemistry, 134(1), 121-128 (2003-08-29)
To investigate the susceptibilities of fungal and mammalian cells to amphotericin B (AmB), AmB-loaded lysophosphatidylcholine (LPC)micelles as drug delivery vehicles were incubated at 37 degrees C with phosphatidylcholine vesicles containing different sterols as model systems for fungal and mammalian cells.
E Chudin et al.
Biophysical journal, 77(6), 2930-2941 (1999-12-10)
Ventricular fibrillation (VF), the major cause of sudden cardiac death, is typically preceded by ventricular tachycardia (VT), but the mechanisms underlying the transition from VT to VF are poorly understood. Intracellular Ca(2+) overload occurs during rapid heart rates typical of