安全性情報
57082-U
Supelco
Supelclean LC-Alumina-A SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pk of 54
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
54 EA
¥24,600
¥24,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
54 EA
¥24,600
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
¥24,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
物質
polypropylene tube
品質水準
組成
bed wt., 1 g
包装
pk of 54
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
3 mL
Matrix
Alumina for acidic pH (~5); Brockmann Act. I base material
マトリックス活性基
Alumina phase
粒径
60-325 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
57082-BULK-U:
57082-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)